1,1,3,3-Tétraméthyldisiloxane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR70109-250G
APOSOR70109-250GEA 212 EUR InStock
APOSOR70109-250G
1,1,3,3-Tétraméthyldisiloxane
1,1,3,3-Tétraméthyldisiloxane
Formule: C₄H₁₄OSi₂
Point d'ébullition: 70…71 °C
Densité: 0.76 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008256
Numéro CAS: 3277-26-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité