2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR70128-100MG
APOSOR70128-100MGEA 147 EUR InStock
APOSOR70128-100MG
2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid
2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19684107
Numéro CAS: 1402238-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité