1-Nonanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR70191-500G
APOSOR70191-500GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR70191-500G
1-Nonanol 99%
1-Nonanol
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.828 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002990
Numéro CAS: 143-08-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité