4,6-Dichloropyrimidine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carboxy-4,6-dichloropyrimidine
OR70201-1G
APOSOR70201-1GEA 655 EUR InStock
APOSOR70201-1G
4,6-Dichloropyrimidine-2-carboxylic acid 95%
4,6-Dichloropyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,988 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09834770
Numéro CAS: 684220-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité