2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-chloro-6-nitrophenylamine
OR7021-5G OR7021-100G OR7021-25G
APOSOR7021-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7021-5G APOSOR7021-100G APOSOR7021-25G
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251,4700 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08275709
Numéro CAS: 827-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité