3-(Dimethylamino)-1-(2,4,5-trichlorophenyl)prop-2-en-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-3-(Dimethylamino)-1-(2,4,5-trichlorophenyl)prop-2-en-1-one
OR70231-250MG
APOSOR70231-250MGEA 219 EUR InStock
APOSOR70231-250MG
3-(Dimethylamino)-1-(2,4,5-trichlorophenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2,4,5-trichlorophenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₀Cl₃NO
MW: 278,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD32862647
Numéro CAS: 2645406-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité