3-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5A-DMP, 4,6-Dimethylpyridin-3-amine
OR7030-250MG
APOSOR7030-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7030-250MG
3-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
3-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1677 g/mol
Numéro MDL: MFCD07439969
Numéro CAS: 1193-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité