2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
OR7031-1G
APOSOR7031-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7031-1G
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂S
MW: 178,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128278
Numéro CAS: 4651-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité