5-Propyl-1,3-cyclohexanedione
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7071-1G
APOSOR7071-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR7071-1G
5-Propyl-1,3-cyclohexanedione
5-Propyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₉H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD00129456
Numéro CAS: 57641-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité