Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Formyl-2-thiophenecarboxylic acid

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Formylthenoic Acid, 5-Formylthiophene-2-carboxylic acid

OR7093-1G
APOSOR7093-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR7093-1G
5-Formyl-2-thiophenecarboxylic acid
5-Formyl-2-thiophenecarboxylic acid


Formule: C₆H₄O₃S
MW: 156,16 g/mol
Point de fusion: 169 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191437
Numéro CAS: 4565-31-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité