4-[1,2,4]Triazol-1-ylbutyric acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7105-1G
APOSOR7105-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR7105-1G
4-[1,2,4]Triazol-1-ylbutyric acid
4-[1,2,4]Triazol-1-ylbutyric acid
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801317
Numéro CAS: 158147-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité