Ethyl 3-cyano-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR71096-250MG
APOSOR71096-250MGEA 473 EUR InStock
APOSOR71096-250MG
Ethyl 3-cyano-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 3-cyano-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD14155905
Numéro CAS: 853907-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité