2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7188-1G
APOSOR7188-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7188-1G
2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Formule: C₁₀H₁₀BNO₂
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039012
Numéro CAS: 172732-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité