1,1-Diiodoferrocene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1'-Diiodoferrocene
OR72053-250MG
APOSOR72053-250MGEA 87 EUR InStock
APOSOR72053-250MG
1,1-Diiodoferrocene
1,1-Diiodoferrocene
Formule: C₁₀H₈FeI₂
MW: 437,82 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 12145-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité