2-Amino-3,5-dinitro-6-picoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3,5-dinitro-6-methylpyridine, 3,5-Dinitro-6-methyl-2-pyridylamine
OR7220-1G
APOSOR7220-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR7220-1G
2-Amino-3,5-dinitro-6-picoline 97%
2-Amino-3,5-dinitro-6-picoline
Formule: C₆H₆N₄O₄
MW: 198,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091867
Numéro CAS: 25864-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité