Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid sodium salt

Fournisseur: Apollo Scientific

OR7220T-10MG
APOSOR7220T-10MGEA 348 EUR InStock
APOSOR7220T-10MG
N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid sodium salt
N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid sodium salt
Inhibitor of bacterial, animal and viral sialidases.


Formule: C₁₁H₁₆NO₈·Na
MW: 313,236 g/mol
Point de fusion: 227…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269867
Numéro CAS: 209977-53-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité