Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hexylphenylboronic acid 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hexylphenylboronic Acid, 4-N-Hexylphenylboronic acid, 4-(Hex-1-yl)benzeneboronic acid

OR7224-250MG
APOSOR7224-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7224-250MG
4-Hexylphenylboronic acid 97%
4-Hexylphenylboronic acid


Formule: C₁₂H₁₉BO₂
MW: 206,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039029
Numéro CAS: 105365-50-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité