Acide (3-vinylphényl)métaborique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dihydroxy(3-vinylphenyl)borane, 3-Vinylbenzeneboronic acid, (3-Vinylphenyl)boronic acid, (3-Vinylphenyl)metaboric acid
OR7268-5G
APOSOR7268-5GEA 127 EUR InStock
APOSOR7268-5G
Acide (3-vinylphényl)métaborique 95%
Acide (3-vinylphényl)métaborique
Formule: C₈H₉BO₂
MW: 147,97 g/mol
Point de fusion: 141…147 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074679
Numéro CAS: 15016-43-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité