2-Amino-3'-chlorobiphenyl hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Chlorophenyl)aniline hydrochloride, 3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
OR7337-50MG
APOSOR7337-50MGEA 36.4 EUR InStock
APOSOR7337-50MG
2-Amino-3'-chlorobiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-chlorobiphenyl hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₀ClN·ClH
MW: 240,128 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739421
Numéro CAS: 1172032-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité