2-Amino-4'-chlorobiphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-amine
OR7338-10MG
APOSOR7338-10MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7338-10MG
2-Amino-4'-chlorobiphenyl
2-Amino-4'-chlorobiphenyl
Formule: C₁₂H₁₀ClN
MW: 203,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424659
Numéro CAS: 1204-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité