Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ML-9

Fournisseur: Apollo Scientific

OR7351T-25MG
APOSOR7351T-25MGEA 285 EUR InStock
APOSOR7351T-25MG
ML-9
ML-9
Inhibits the catalytic activities of several protein linases competitively with respect to ATP. Also found to be a new type of vascular relaxant.


Formule: C₁₅H₁₇N₂O₂SCl·HCl
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065525
Numéro CAS: 105637-50-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité