4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4'-chloro-, 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-Chloro-4-biphenylcarbaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
OR7357-5G
APOSOR7357-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR7357-5G
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631911
Numéro CAS: 80565-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité