3-Acetyl-2'-chlorobiphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2'-Chlorobiphenyl-3-yl)ethan-1-one, 3-(2-Chlorophenyl)acetophenone
OR7367-250MG
APOSOR7367-250MGEA 60.9 EUR InStock
APOSOR7367-250MG
3-Acetyl-2'-chlorobiphenyl
3-Acetyl-2'-chlorobiphenyl
Formule: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039058
Numéro CAS: 675596-35-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité