2-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7396-100MG
APOSOR7396-100MGEA 102 EUR InStock
APOSOR7396-100MG
2-(Fur-2-yl)benzaldehyde
2-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03990475
Numéro CAS: 16191-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité