3-[2-(Diethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7419-1G
APOSOR7419-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR7419-1G
3-[2-(Diethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride 97%
3-[2-(Diethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride
Formule: C₁₃H₂₁BN₂O₃·HCl
MW: 300,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027256
Numéro CAS: 957061-01-7
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSOR7419-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité