3'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR7464-250MG
APOSOR7464-250MGEA 23.2 EUR InStock
APOSOR7464-250MG
3'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid
3'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424598
Numéro CAS: 168618-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité