5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR7479-250MG
APOSOR7479-250MGEA 36.4 EUR InStock
APOSOR7479-250MG
5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218,205 g/mol
Point de fusion: 169…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05022489
Numéro CAS: 54022-96-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité