4-Benzylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminodiphenylmethane
OR7498-25G
APOSOR7498-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR7498-25G
4-Benzylaniline 98%
4-Benzylaniline
Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 142…144 °C/1mmHg
Point de fusion: 35…38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047861
Numéro CAS: 1135-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité