3'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7518-1G
APOSOR7518-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR7518-1G
3'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
3'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424590
Numéro CAS: 5728-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité