2-Amino-3,5-dibromopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7544-5G
APOSOR7544-5GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR7544-5G
2-Amino-3,5-dibromopyridine
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,91 g/mol
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038041
Numéro CAS: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité