4-(5-Methylfur-2-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(5-Methylfuran-2-yl)benzoic acid, 2-(4-Carboxyphenyl)-5-methylfuran
OR7555-250MG
APOSOR7555-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR7555-250MG
4-(5-Methylfur-2-yl)benzoic acid
4-(5-Methylfur-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,206 g/mol
Point de fusion: 226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03032492
Numéro CAS: 53782-63-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité