3-(Thien-3-yl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-Carboxyphenyl)thiophene
OR7594-1G
APOSOR7594-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR7594-1G
3-(Thien-3-yl)benzoic acid 97%
3-(Thien-3-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₈O₂S
MW: 204,245 g/mol
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039153
Numéro CAS: 20608-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité