BRN 0043822
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
OR7600T-1G
APOSOR7600T-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR7600T-1G
BRN 0043822
BRN 0043822
Formule: C₁₉H₂₆O₆
MW: 350,411 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269929
Numéro CAS: 18685-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité