1-[4-(2-Thienyl)phenyl]ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-(Thiophen-2-yl)phenyl)ethanone
OR7603-1G
APOSOR7603-1GEA 409 EUR InStock
APOSOR7603-1G
1-[4-(2-Thienyl)phenyl]ethanone
1-[4-(2-Thienyl)phenyl]ethanone
Formule: C₁₂H₁₀OS
MW: 202,272 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039158
Numéro CAS: 35294-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité