Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Hydroxyindole 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Indol-6-ol, 6-Indolol, IMEXINE OBA, 6-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-6-ol

OR7612-5G OR7612-1G OR7612-250MG
APOSOR7612-5GEA 190 EUR InStock
APOSOR7612-5G APOSOR7612-1G APOSOR7612-250MG
6-Hydroxyindole 95%
6-Hydroxyindole


Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00152101
Numéro CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité