2-Hydroxyisonicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Cyano-2-hydroxypyridine, 4-Cyano-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxypyridine-4-carbonitrile
OR7613-250MG
APOSOR7613-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7613-250MG
2-Hydroxyisonicotinonitrile
2-Hydroxyisonicotinonitrile
Formule: C₆H₄N₂O
MW: 120,109 g/mol
Point de fusion: 285…288 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037920
Numéro CAS: 95891-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité