tert-Butyl-3-(aminomethyl)phenylcarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Aminomethyl)aniline, 1-BOC protected, 3-(Aminomethyl)-1-N-Boc-aniline
OR7705-1G
APOSOR7705-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR7705-1G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)phenylcarbamate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)phenylcarbamate
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222,29 g/mol
Point d'ébullition: 135…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317790
Numéro CAS: 205318-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité