2-tert-Butyl-1H-indol-5-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-(tert-butyl)-1H-indole
OR7706-1G
APOSOR7706-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR7706-1G
2-tert-Butyl-1H-indol-5-amine 95+%
2-tert-Butyl-1H-indol-5-amine
Formule: C₁₂H₁₆N₂
MW: 188.27 g/mol
Point de fusion: 151…154 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04037904
Numéro CAS: 682357-49-9
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSOR7706-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité