2-Amino-4-méthylthiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7736-5G
APOSOR7736-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR7736-5G
2-Amino-4-méthylthiazole
2-Amino-4-méthylthiazole
Formule: C₄H₆N₂S
Point d'ébullition: 231…232 °C
Point de fusion: 43…45 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005329
Numéro CAS: 1603-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité