9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Anthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
OR7750-5G
APOSOR7750-5GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR7750-5G
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid 95%
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₈O₄
MW: 252,22 g/mol
Point de fusion: 287…289 °C
Numéro MDL: MFCD00001231
Numéro CAS: 117-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité