3-Bromophénylhydrazinium chlorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR7760-10G
APOSOR7760-10GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR7760-10G
3-Bromophénylhydrazinium chlorure 98%
3-Bromophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈BrClN₂
Point de fusion: 225…231 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012933
Numéro CAS: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité