4-Bromo-2-chlorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-4-methylbenzene
OR7803-5G
APOSOR7803-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7803-5G
4-Bromo-2-chlorotoluène 98%
4-Bromo-2-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C
Densité: 1.538 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060651
Numéro CAS: 89794-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité