3-[(Methylsulphonyl)thio]propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-[(Methylsulphonyl)sulphanyl]propionic acid, 2-Carboxyethyl methylthiosulphonate
OR7810T-100MG
APOSOR7810T-100MGEA 284 EUR InStock
APOSOR7810T-100MG
3-[(Methylsulphonyl)thio]propanoic acid
3-[(Methylsulphonyl)thio]propanoic acid
Reacts specifically and rapidly with thiols to form mixed disulfides. Useful for probing the structures & functions of receptor & ion channel proteins.
Formule: C₄H₈O₄S₂
MW: 184,234 g/mol
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00797599
Numéro CAS: 92953-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité