6-(Benzyloxy)-7H-purin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: O6-Benzylguanine
OR7851T-50MG
APOSOR7851T-50MGEA 118 EUR InStock
APOSOR7851T-50MG
6-(Benzyloxy)-7H-purin-2-amine
6-(Benzyloxy)-7H-purin-2-amine
An effective substrate & efficient inactivator of DNA alkyl transferase. Protects against carcinogenic & therapeutic alkylating agents.
Formule: C12H11N5O
MW: 241,2 g/mol
Point de fusion: 193 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269931
Numéro CAS: 19916-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité