2-(1,6-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid hydrate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Carboxyphenyl)-1,6-naphthyridine hydrate
OR7867-500MG
APOSOR7867-500MGEA 63.8 EUR InStock
APOSOR7867-500MG
2-(1,6-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid hydrate 95+%
2-(1,6-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid hydrate
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₂·H₂O
MW: 268,267 g/mol
Point de fusion: 175…185 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445563
Numéro CAS: 1172902-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité