Acide 3-(4-chlorophényl)propionique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)propanoic acid
OR7880-25G
APOSOR7880-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR7880-25G
Acide 3-(4-chlorophényl)propionique 98%
Acide 3-(4-chlorophényl)propionique
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016555
Numéro CAS: 2019-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité