1H-Indole-2-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydrazinocarbonyl)-1H-indole, 1H-Indole-2-carboxylic acid hydrazide
OR7963-1G
APOSOR7963-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR7963-1G
1H-Indole-2-carbohydrazide
1H-Indole-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₉N₃O
MW: 175,187 g/mol
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02293210
Numéro CAS: 5055-39-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité