1-(Chloromethyl)-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR7976-500MG
APOSOR7976-500MGEA 33.5 EUR InStock
APOSOR7976-500MG
1-(Chloromethyl)-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
1-(Chloromethyl)-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₉H₁₁ClO₄S₂
Point de fusion: 197…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037984
Numéro CAS: 849924-87-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité