1,2-Dichloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)-3-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-methyl-3-nitrophenyl methyl sulphone
OR7981-1G
APOSOR7981-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR7981-1G
1,2-Dichloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)-3-nitrobenzene
1,2-Dichloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)-3-nitrobenzene
Formule: C₈H₇Cl₂NO₄S
MW: 284,12 g/mol
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037949
Numéro CAS: 849035-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité