4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8024-25G
APOSOR8024-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8024-25G
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₄ClNO
Point de fusion: 227…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012995
Numéro CAS: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité